4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇F₂NO Punto di ebollizione: 231 °C Densità: 1,286 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00085005 CAS Number: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |