Stampa…
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 207 EUR
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186.1600 g/mol
Punto di ebollizione: 70…72 °C/0.5mmHg
Punto di fusione: 18…19 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042250
CAS Number: 83882-67-1