Stampa…
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 105 EUR
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formula: C₇H₆F₆O₂
Punto di ebollizione: 60…61 °C/190mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094206
CAS Number: 53038-41-8