Stampa…
(±)-3,5-Difluoromandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoromandelic acid, (±)-3,5-Difluorophenylglycolic acid
PC2842G-1G PC2842G-250MG PC2842G-5G
APOSPC2842G-1GEA 80 EUR
APOSPC2842G-1G APOSPC2842G-250MG APOSPC2842G-5G
(±)-3,5-Difluoromandelic acid
(±)-3,5-Difluoromandelic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Peso molecolare: 188,13 g/mol
Punto di fusione: 135…139 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061300
CAS Number: 132741-31-2