Stampa…
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 40.6 EUR
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061296
CAS Number: 132741-30-1