Stampa…
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2838-1G PC2838-5G
APOSPC2838-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2838-1G APOSPC2838-5G
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Formula: C₄H₂F₆
Punto di ebollizione: 63 °C
Densità: 1,778 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094205
CAS Number: 22819-47-2