Stampa…
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluorophenacylamine hydrochloride
PC2837-1G PC2837-5G
APOSPC2837-1GEA 33.5 EUR
APOSPC2837-1G APOSPC2837-5G
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₈ClF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783701
CAS Number: 786719-60-6