Stampa…
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 82.9 EUR
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃F₂I
Peso molecolare: 239,99 g/mol
Punto di ebollizione: 177…178 °C
Densità: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044630
CAS Number: 64248-58-4