Stampa…
1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
PC2834-100G PC2834-25G
APOSPC2834-100GEA 90.2 EUR
APOSPC2834-100G APOSPC2834-25G
1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃F₂I
Peso molecolare: 239,99 g/mol
Punto di ebollizione: 175…176 °C
Densità: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040151
CAS Number: 2265-93-2