Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 16.1 EUR
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Peso molecolare: 219,05 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671769
CAS Number: 700381-18-6
UN: 3261
ADR: 8,III