Stampa…
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2831-1G PC2831-5G PC2831-25G
APOSPC2831-1GEA 0 EUR
APOSPC2831-1G APOSPC2831-5G APOSPC2831-25G
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Formula: C₅H₅F₂N₃
Peso molecolare: 145,11 g/mol
Punto di fusione: 150…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412208
CAS Number: 247069-27-8