Stampa…
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.5 EUR
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,1 g/mol
Punto di fusione: 35…41 °C
Flash Pt: 98,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741371
CAS Number: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III