Stampa…
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 143 EUR
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formula: C₇HBrF₄O₂
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075244
CAS Number: 4707-24-8