Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 522 EUR
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02691223
CAS Number: 76041-73-1