Stampa…
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28258-1G PC28258-25G PC28258-5G
APOSPC28258-1GEA 43.7 EUR
APOSPC28258-1G APOSPC28258-25G APOSPC28258-5G
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₂Br₂FNO
Peso molecolare: 294,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037041
CAS Number: 76393-18-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III