Stampa…
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 98.9 EUR
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Peso molecolare: 193,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607944
CAS Number: 952183-53-8