Stampa…
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28223-1G PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA 180 EUR
APOSPC28223-1G APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₃FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10014477
CAS Number: 1018539-78-0