Stampa…
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28222-1G PC28222-5G
APOSPC28222-1GEA 299 EUR
APOSPC28222-1G APOSPC28222-5G
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇FOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032275
CAS Number: 957059-61-9