Stampa…
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28220-1G PC28220-5G
APOSPC28220-1GEA 234 EUR
APOSPC28220-1G APOSPC28220-5G
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Peso molecolare: 213,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025877
CAS Number: 62739-04-2