Stampa…
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2822-1G PC2822-25G PC2822-5G
APOSPC2822-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2822-1G APOSPC2822-25G APOSPC2822-5G
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₇FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063343
CAS Number: 137234-87-8