Stampa…
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28219-1G PC28219-5G
APOSPC28219-1GEA 445 EUR
APOSPC28219-1G APOSPC28219-5G
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185873
CAS Number: 1214328-79-6