Stampa…
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC28217-1G PC28217-5G
APOSPC28217-1GEA 176 EUR
APOSPC28217-1G APOSPC28217-5G
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, grado tecnico
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18252980
CAS Number: 1280787-24-7