Methyl 5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-amino-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₈FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037918 CAS Number: 56741-34-5 |