2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28211-1G
PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA
270
EUR
APOSPC28211-1G
APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Formula:
C₈H₅ClFNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09152771 CAS Number: 24115-19-3 |