Stampa…
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28209-1G PC28209-5G
APOSPC28209-1GEA 299 EUR
APOSPC28209-1G APOSPC28209-5G
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₇H₄FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18426520
CAS Number: 1263063-16-6