2-Fluoro-3-oxo-3-phenylpropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28206-1G
PC28206-5G
APOSPC28206-1GEA
299
EUR
APOSPC28206-1G
APOSPC28206-5G
2-Fluoro-3-oxo-3-phenylpropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-oxo-3-phenylpropanenitrile
Formula:
C₉H₆FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18426513 CAS Number: 343271-85-2 |