Stampa…
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC28201-1G PC28201-250MG PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA 190 EUR
APOSPC28201-1G APOSPC28201-250MG APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112485
CAS Number: 453560-74-2
UN: 3261
ADR: 8,III