Stampa…
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28200-1G PC28200-5G
APOSPC28200-1GEA 270 EUR
APOSPC28200-1G APOSPC28200-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile 95%
(2,4-Difluorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 942473-60-1