Stampa…
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28174-1G PC28174-5G
APOSPC28174-1GEA 180 EUR
APOSPC28174-1G APOSPC28174-5G
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea
Formula: C₉H₉F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01314643
CAS Number: 296277-59-3