Stampa…
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Fluoropyridin-2-yl)piperidin-4-one
PC28169-1G PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA 234 EUR
APOSPC28169-1G APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₀H₁₁FN₂O
Peso molecolare: 194,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665213
CAS Number: 339096-62-7