Stampa…
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 234 EUR
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₅ClF₃N₃
Peso molecolare: 259,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140056
CAS Number: 204394-70-7