2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
PC28148-1G
PC28148-5G
APOSPC28148-1GEA
299
EUR
APOSPC28148-1G
APOSPC28148-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formula:
C₁₁H₁₀F₃NO Peso molecolare: 229,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02571238 CAS Number: 116757-91-6 |