Stampa…
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28107-1G PC28107-5G
APOSPC28107-1GEA 219 EUR
APOSPC28107-1G APOSPC28107-5G
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₁₁FN₂
Peso molecolare: 190,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277692
CAS Number: 39876-39-6