Stampa…
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 336 EUR
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate
Formula: C₈H₃F₅O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659554
CAS Number: 452905-58-7