Stampa…
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Difluoroethylacetate
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 256 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Formula: C₄H₆F₂O₂
Peso molecolare: 124,09 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C
Densità: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069133
CAS Number: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3,II