Stampa…
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 120 EUR
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,1200 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738989
CAS Number: 101048-76-4