Stampa…
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2806-1G PC2806-5G
APOSPC2806-1GEA 102 EUR
APOSPC2806-1G APOSPC2806-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,1400 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236861
CAS Number: 222978-02-1