2,2-Difluoroethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Formula:
C₂H₄F₂O Punto di ebollizione: 95…96 °C Punto di fusione: –28 °C Densità: 1,296 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 3 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042248 CAS Number: 359-13-7 UN: 1987 ADR: 3,II |