Stampa…
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC27994-1G PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA 122 EUR
APOSPC27994-1G APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Formula: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Peso molecolare: 236.25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975052
CAS Number: 860787-36-6