Stampa…
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 68.4 EUR
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Peso molecolare: 219,0509 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741378
CAS Number: 914637-29-9
UN: 3265
ADR: 8,III