Stampa…
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
2-Fluorophenyl methyl sulphone
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₇FO₂S
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094199
CAS Number: 654-47-7