Stampa…
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
PC27949-1G PC27949-5G
APOSPC27949-1GEA 234 EUR
APOSPC27949-1G APOSPC27949-5G
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₇FN₂O
Peso molecolare: 214,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202736
CAS Number: 31755-80-3