Stampa…
2-Fluorothioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 45.2 EUR
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorothioanisole
2-Fluorothioanisole
Formula: C₇H₇FS
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di ebollizione: 197…199 °C
Densità: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093762
CAS Number: 655-20-9