2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC27881-1G
PC27881-5G
APOSPC27881-1GEA
256
EUR
APOSPC27881-1G
APOSPC27881-5G
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formula:
C₂₄H₂₀FNO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
264276-42-8 |