Stampa…
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
PC27880-25G PC27880-5G
APOSPC27880-25GEA 78.7 EUR
APOSPC27880-25G APOSPC27880-5G
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Formula: C₂₃H₂₃F₃N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153360
CAS Number: 76265-69-5