Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2787-1G PC2787-25G PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2787-1G APOSPC2787-25G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094193
CAS Number: 502496-36-8