Stampa…
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC27857-100MG PC27857-1G PC27857-250MG
APOSPC27857-100MGEA 633 EUR
APOSPC27857-100MG APOSPC27857-1G APOSPC27857-250MG
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682447
CAS Number: 1219145-37-5