Stampa…
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC27856-100MG PC27856-1G PC27856-250MG
APOSPC27856-100MGEA 466 EUR
APOSPC27856-100MG APOSPC27856-1G APOSPC27856-250MG
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₂₃H₁₈FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682470
CAS Number: 433291-96-4