Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC27850-5G PC27850-25G
APOSPC27850-5GEA 21.9 EUR
APOSPC27850-5G APOSPC27850-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110549
CAS Number: 112108-73-3