Stampa…
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Peso molecolare: 175,0897 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094187
CAS Number: 55346-97-9